Imprimer
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1181-25G PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA 435 EUR
APOSPC1181-25G APOSPC1181-5G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Formule: C₆H₅FO₂S
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1.333 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007412
Numéro CAS: 368-43-4
ONU: 3265
ADR: 8,II