Imprimer
Chlorofluoroacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 375 EUR
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Formule: C₂H₂ClFO₂
Point d'ébullition: 162 °C
Densité: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00871521
Numéro CAS: 471-44-3
ONU: 3265
ADR: 8,III