Imprimer
3,5-Difluorosalicylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 87 EUR
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Point de fusion: 199…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203609
Numéro CAS: 84376-20-5