Antimoine (III) fluorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Antimony trifluoride
PC1140-1KG
PC1140-250G
PC1140-50G
APOSPC1140-1KGEA
348
EUR
APOSPC1140-1KG
APOSPC1140-250G
APOSPC1140-50G
Antimoine (III) fluorure 98%
Antimoine (III) fluorure
A mild fluorinating agent; Fluorination activity may be increased by addition of Br2, Cl2, or SbCl 5. Swarts, Bull. Acad. Roy. Belg., 1892, 24, 309
Formule:
F₃Sb MW: 178.76 g/mol Point d'ébullition: 319 °C Point de fusion: 292 °C Densité: 4.38 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011218 Numéro CAS: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 ONU: 2923 ADR: 8+6.1 II Merck Index: 13,00715 |