Imprimer
3,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1136-1G PC1136-5G PC1136-25G PC1136-100G
APOSPC1136-1GEA 26.3 EUR
APOSPC1136-1G APOSPC1136-5G APOSPC1136-25G APOSPC1136-100G
3,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409085
Numéro CAS: 874804-08-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III