Imprimer
Acide 3,5-difluoro-2-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
Acide 3,5-difluoro-2-méthoxybenzoïque
Acide 3,5-difluoro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Point de fusion: 98…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660198
Numéro CAS: 886498-75-5