Imprimer
3,5-Difluoro-2-méthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 191 EUR
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-méthoxybenzaldéhyde 98%
3,5-Difluoro-2-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246883
Numéro CAS: 131782-50-8