Imprimer
Acide 2,6-difluoro-3-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1128-1G PC1128-250MG
APOSPC1128-1GEA 0 EUR
APOSPC1128-1G APOSPC1128-250MG
Acide 2,6-difluoro-3-méthoxybenzoïque
Acide 2,6-difluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115901
Numéro CAS: 886498-30-2