Imprimer
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC11268-1G PC11268-500MG PC11268-5G
APOSPC11268-1GEA 275 EUR
APOSPC11268-1G APOSPC11268-500MG APOSPC11268-5G
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₆F₅NO₅S
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975137
Numéro CAS: 885950-60-7