Imprimer
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 170 EUR
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Point de fusion: 232…238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115712
Numéro CAS: 850567-35-0