Imprimer
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC11244-1G PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA 86.1 EUR
APOSPC11244-1G APOSPC11244-5G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO₂S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115738
Numéro CAS: 850623-40-4