Imprimer
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(m-tolyl)borate, (3-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11241-25G PC11241-5G
APOSPC11241-25GEA 386 EUR
APOSPC11241-25G APOSPC11241-5G
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃K
MW: 198.04 g/mol
Point de fusion: 226…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115739
Numéro CAS: 850623-42-6