Imprimer
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC11235-100G PC11235-25G PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA 786 EUR
APOSPC11235-100G APOSPC11235-25G APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formule: C₁₁H₉BF₃K
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115748
Numéro CAS: 850623-55-1