Imprimer
Potassium phenyltrifluoroborate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium trifluoro(phenyl)borate, Phenyltrifluoroboric acid potassium salt
PC11221-25G PC11221-5G PC11221-10G
APOSPC11221-25GEA 171 EUR
APOSPC11221-25G APOSPC11221-5G APOSPC11221-10G
Potassium phenyltrifluoroborate 97%
Potassium phenyltrifluoroborate
Formule: C₆H₅BF₃K
MW: 184.01 g/mol
Point de fusion: 296…301 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318172
Numéro CAS: 153766-81-5