Imprimer
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 21.9 EUR
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzène 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Point de fusion: 44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129963
Numéro CAS: 3107-19-5