1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC11206-10G
PC11206-1G
PC11206-5G
APOSPC11206-10GEA
0
EUR
APOSPC11206-10G
APOSPC11206-1G
APOSPC11206-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule:
C₇H₆F₂O₂S Point de fusion: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04037934 Numéro CAS: 424792-57-4 |