Imprimer
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC11200-10G PC11200-1G PC11200-5G
APOSPC11200-10GEA 667 EUR
APOSPC11200-10G APOSPC11200-1G APOSPC11200-5G
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂FNO₅S
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203095
Numéro CAS: 389609-83-0