Imprimer
1-Fluoropentane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pentyl fluoride
PC1120-1G PC1120-25G PC1120-5G
APOSPC1120-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1120-1G APOSPC1120-25G APOSPC1120-5G
1-Fluoropentane 97%
1-Fluoropentane
Formule: C₅H₁₁F
MW: 90.14 g/mol
Point d'ébullition: 62…63 °C
Point de fusion: -80
Densité: 0.789 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 592-50-7
EINECS: 209-761-5
ONU: 1993
ADR: 3 II