Imprimer
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl)piperazine
PC11194-1G PC11194-5G PC11194-10G PC11194-250MG
APOSPC11194-1GEA 132 EUR
APOSPC11194-1G APOSPC11194-5G APOSPC11194-10G APOSPC11194-250MG
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Point de fusion: 115…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03648602
Numéro CAS: 845616-10-6