Imprimer
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11174-1G PC11174-250MG
APOSPC11174-1GEA 0 EUR
APOSPC11174-1G APOSPC11174-250MG
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631879
Numéro CAS: 343604-24-0