Imprimer
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11139-1G PC11139-250MG
APOSPC11139-1GEA 128 EUR
APOSPC11139-1G APOSPC11139-250MG
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426488
Numéro CAS: 2094-03-3