Imprimer
3,5-Difluorosalicylaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1112-1G PC1112-5G PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1112-1G APOSPC1112-5G APOSPC1112-25G
3,5-Difluorosalicylaldéhyde 98%
3,5-Difluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039224
Numéro CAS: 63954-77-8