Imprimer
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11112-5G PC11112-25G
APOSPC11112-5GEA 0 EUR
APOSPC11112-5G APOSPC11112-25G
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 131…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788423
Numéro CAS: 179899-07-1