Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11108-5G PC11108-25G PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA 0 EUR
APOSPC11108-5G APOSPC11108-25G APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659467
Numéro CAS: 35764-15-9