Imprimer
Hexafluorogermanate (IV) d'ammonium 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium hexafluorogermanate
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 285 EUR
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Hexafluorogermanate (IV) d'ammonium 99%
Hexafluorogermanate (IV) d'ammonium
Formule: H₈F₆GeN₂
MW: 222.68 g/mol
Point de fusion: 380 °C
Densité: 2.564
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010880
Numéro CAS: 16962-47-3
ONU: 3288
ADR: 6.1 III