Imprimer
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Morpholinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline, 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100D-1G PC1100D-250MG
APOSPC1100D-1GEA 27.7 EUR
APOSPC1100D-1G APOSPC1100D-250MG
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂O
MW: 246.23 g/mol
Point de fusion: 127…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042160
Numéro CAS: 784-57-6