Imprimer
7-Amino-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1100CF-10G PC1100CF-1G PC1100CF-5G
APOSPC1100CF-10GEA 0 EUR
APOSPC1100CF-10G APOSPC1100CF-1G APOSPC1100CF-5G
7-Amino-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone 99%
7-Amino-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone
Useful intermediate for the synthesis of substrates used in fluorometric assay of proteolytic enzymes; Anal. Biochem.,70,258 (1976)
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Point de fusion: 221…223 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006858
Numéro CAS: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1