Imprimer
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC1100A-1G PC1100A-250MG PC1100A-5G
APOSPC1100A-1GEA 313 EUR
APOSPC1100A-1G APOSPC1100A-250MG APOSPC1100A-5G
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157.09 g/mol
Point de fusion: 260…265 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041417
Numéro CAS: 15959-93-0