Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 232 EUR
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115892
Numéro CAS: 886497-98-9