Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1092-1G PC1092-25G PC1092-5G
APOSPC1092-1GEA 0 EUR
APOSPC1092-1G APOSPC1092-25G APOSPC1092-5G
2-Fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
2-Fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115886
Numéro CAS: 886497-81-0