Imprimer
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1078-1G PC1078-25G PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1078-1G APOSPC1078-25G APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226.00 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C/19mmHg
Point de fusion: 44…46 °C
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972700
Numéro CAS: 436799-33-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III