Imprimer
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1076Z-1G PC1076Z-250MG
APOSPC1076Z-1GEA 81.2 EUR
APOSPC1076Z-1G APOSPC1076Z-250MG
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Formule: C₁₀H₁₃F₃N₂
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084879
Numéro CAS: 175277-91-5