Imprimer
4-Amino-3-fluorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
PC1076J-100G PC1076J-25G PC1076J-5G
APOSPC1076J-100GEA 0 EUR
APOSPC1076J-100G APOSPC1076J-25G APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorophénol
4-Amino-3-fluorophénol
Formule: C₆H₆FNO
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077452
Numéro CAS: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III