Imprimer
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1076C-1G PC1076C-25G PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1076C-1G APOSPC1076C-25G APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₉FN₂
Point d'ébullition: 78…80 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042483
Numéro CAS: 175277-93-7
ONU: 2735
ADR: 8,III