Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 55.1 EUR
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Point d'ébullition: 70…72 °C/18mmHg
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007831
Numéro CAS: 393-39-5
EINECS: 206-886-7