Imprimer
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
PC10713-1G PC10713-250MG PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA 328 EUR
APOSPC10713-1G APOSPC10713-250MG APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259.64 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14583150
Numéro CAS: 1257535-05-9
ONU: 3261
ADR: 8 II