Imprimer
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1070R-250MG PC1070R-1G PC1070R-5G
APOSPC1070R-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC1070R-250MG APOSPC1070R-1G APOSPC1070R-5G
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₈F₂N₂O
Point de fusion: 95…7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067802
Numéro CAS: 175135-63-4