Imprimer
4-Amino-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 29 EUR
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
4-Amino-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042155
Numéro CAS: 654-70-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III