Imprimer
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC1070D-100G PC1070D-25G PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA 488 EUR
APOSPC1070D-100G APOSPC1070D-25G APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042153
Numéro CAS: 57729-79-0