Imprimer
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10698-250MG PC10698-1G
APOSPC10698-250MGEA 0 EUR
APOSPC10698-250MG APOSPC10698-1G
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Formule: C₃₀H₂₄F₁₂N₆P₂Ru
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042502
Numéro CAS: 60804-74-2