Imprimer
Difluoromethyl phenyl sulphide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: alpha,alpha-Difluorothioanisole, Difluoromethyl Phenyl sulphide, (Difluoromethylthio)benzene
PC10684-1G PC10684-5G
APOSPC10684-1GEA 91.5 EUR
APOSPC10684-1G APOSPC10684-5G
Difluoromethyl phenyl sulphide 98%
Difluoromethyl phenyl sulphide
Formule: C₇H₆F₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16301013
Numéro CAS: 1535-67-7