Imprimer
Methyl bromodifluoroacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 0 EUR
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Formule: C₃H₃BrF₂O₂
Point d'ébullition: 96 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248118
Numéro CAS: 683-98-7
ONU: 2924
ADR: 3+8,II