Imprimer
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10597-1G PC10597-25G PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10597-1G APOSPC10597-25G APOSPC10597-5G
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368709
Numéro CAS: 53312-80-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III