Imprimer
4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 50.9 EUR
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Point de fusion: 55…59 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095000
Numéro CAS: 133059-43-5