Imprimer
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10565-1G PC10565-25G PC10565-5G
APOSPC10565-1GEA 130 EUR
APOSPC10565-1G APOSPC10565-25G APOSPC10565-5G
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Formule: C₁₀H₂BrF₅O₃S₂
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659553
Numéro CAS: 885949-67-7