Imprimer
1,2-Difluoro-3-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 31.9 EUR
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzène 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456802
Numéro CAS: 6921-22-8