Imprimer
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 93.1 EUR
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Br₂FO
MW: 295.93 g/mol
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791309
Numéro CAS: 7542-64-5
ONU: 3261
ADR: 8 III