Imprimer
Acide (2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 277 EUR
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
Acide (2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Acide (2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684337
Numéro CAS: 254993-59-4