Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)phénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 0 EUR
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)phénol
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660342
Numéro CAS: 177596-38-2