Imprimer
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-3-nitrobenzoyl chloride
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClFNO₃
Point d'ébullition: 153 °C/12mmHg
Point de fusion: 24…25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368701
Numéro CAS: 400-94-2
ONU: 3261
ADR: 8,III